4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR318045-1G OR318045-10G OR318045-5G
APOSOR318045-1GEA 282 CHF
APOSOR318045-1G APOSOR318045-10G APOSOR318045-5G
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formel: C₁₇H₁₂N₄
MW: 272,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01936757
CAS-Nummer: 849924-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III