2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318040-1G OR318040-5G OR318040-10G
APOSOR318040-1GEA 595 CHF
APOSOR318040-1G APOSOR318040-5G APOSOR318040-10G
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₁₄H₁₀N₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688280
CAS-Nummer: 14757-05-2