4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 638 CHF
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Formel: C₁₄H₉ClN₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688276
CAS-Nummer: 1001915-28-1