tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 135 CHF
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Melting Pt: 159…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275037
CAS-Nummer: 216064-48-1