3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318026-1G OR318026-10G OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA 382 CHF
APOSOR318026-1G APOSOR318026-10G APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO₄S₂
MW: 299,8 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10688274
CAS-Nummer: 1171787-85-1