Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
OR318013-1G
OR318013-5G
OR318013-10G
APOSOR318013-1GEA
492
CHF
APOSOR318013-1G
APOSOR318013-5G
APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,1460 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739247 CAS-Nummer: 118000-43-4 |