tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR318006-1G
OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA
298
CHF
APOSOR318006-1G
APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052322 CAS-Nummer: 273409-54-4 |