4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317325-1G
OR317325-5G
APOSOR317325-1GEA
87
CHF
APOSOR317325-1G
APOSOR317325-5G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅BrN₂O MW: 213,0314 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406103 CAS-Nummer: 1086064-49-4 |