1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR317324-1G OR317324-5G
APOSOR317324-1GEA 29.3 CHF
APOSOR317324-1G APOSOR317324-5G
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formel: C₇H₆N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367951
CAS-Nummer: 5654-97-7