Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
OR317227-1G
OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA
138
CHF
APOSOR317227-1G
APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO₂ MW: 151,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861757 CAS-Nummer: 162698-26-2 |