(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 142 CHF
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2362 g/mol
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093620
CAS-Nummer: 161511-85-9