1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317127-1G OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA 78.4 CHF
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527494
CAS-Nummer: 32936-76-8