3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317125-1G
OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA
188
CHF
APOSOR317125-1G
APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₂O₂ Siedepunkt: 105…106 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01734205 CAS-Nummer: 34970-18-8 |