Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR317120-1G OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA 502 CHF
APOSOR317120-1G APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formel: C₈H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105932
CAS-Nummer: 1408075-22-8