3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 95.8 CHF
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061045
CAS-Nummer: 326827-21-8