(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317109-100MG
OR317109-250MG
APOSOR317109-100MGEA
29.7
CHF
APOSOR317109-100MG
APOSOR317109-250MG
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074449 CAS-Nummer: 1245647-53-3 |