Methyl-3-oxetane acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317032-1G
OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA
346
CHF
APOSOR317032-1G
APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Formel:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18642557 CAS-Nummer: 1217800-69-5 |