4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR317011-1G OR317011-5G
APOSOR317011-1GEA 131 CHF
APOSOR317011-1G APOSOR317011-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₇H₃ClN₄
MW: 178,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406095
CAS-Nummer: 24391-41-1