4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR317010-1G
OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA
124
CHF
APOSOR317010-1G
APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₇H₄ClN₃O MW: 181,5792 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406099 CAS-Nummer: 908287-21-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)