1-Butyl-4-chlorbenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3170-5G
OR3170-1G
APOSOR3170-5GEA
112
CHF
APOSOR3170-5G
APOSOR3170-1G
1-Butyl-4-chlorbenzol 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formel:
C₁₀H₁₃Cl Siedepunkt: 225…228 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051926 CAS-Nummer: 15499-27-1 |