2-Bromodibenzothiophene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31664-25G OR31664-5G
APOSOR31664-25GEA 33.2 CHF
APOSOR31664-25G APOSOR31664-5G
2-Bromodibenzothiophene 99%
2-Bromodibenzothiophene
Formel: C₁₂H₇BrS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00089285
CAS-Nummer: 22439-61-8