1-Bromodibenzofuran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromodibenzo[b,d]furan
OR31661-1G OR31661-250MG OR31661-5G
APOSOR31661-1GEA 34.8 CHF
APOSOR31661-1G APOSOR31661-250MG APOSOR31661-5G
1-Bromodibenzofuran 99%
1-Bromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094238
CAS-Nummer: 50548-45-3