4-Bromocarbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G
OR31660-5G
OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA
26.2
CHF
APOSOR31660-1G
APOSOR31660-5G
APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Formel:
C₁₂H₈BrN MW: 246,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18450175 CAS-Nummer: 3652-89-9 |