(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 158 CHF
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Melting Pt: 125…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06799064
CAS-Nummer: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0