Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR316028-1G OR316028-25G OR316028-5G
APOSOR316028-1GEA 25.8 CHF
APOSOR316028-1G APOSOR316028-25G APOSOR316028-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Formel: C₉H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044715
CAS-Nummer: 20826-94-2