N-Boc-4-methylene-L-proline
Lieferant: Apollo Scientific
OR316016-1G OR316016-5G
APOSOR316016-1GEA 29.3 CHF
APOSOR316016-1G APOSOR316016-5G
N-Boc-4-methylene-L-proline
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861787
CAS-Nummer: 84348-38-9