N-alpha-Boc-L-tryptophanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR316000-25G
OR316000-5G
APOSOR316000-25GEA
174
CHF
APOSOR316000-25G
APOSOR316000-5G
N-alpha-Boc-L-tryptophanol 98%
N-alpha-Boc-L-tryptophanol
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235953 CAS-Nummer: 82689-19-8 |