4-Bromisophthalsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3158-25G
APOSOR3158-25GEA 90.5 CHF
APOSOR3158-25G
4-Bromisophthalsäure 97%
4-Bromisophthalsäure
Formel: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Melting Pt: 296…302 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002404
CAS-Nummer: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3