1,3-Dibromoadamantane
Lieferant: Apollo Scientific
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 71.5 CHF
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Formel: C₁₀H₁₄Br₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077218
CAS-Nummer: 876-53-9