1,4-Bis(diphenylphosphino)butan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Butan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)Butylenbis(diphenylphosphin)Bis(1,2-diphenylphosphino)butan
APOSOR315705-100GEA 107 CHF
APOSOR315705-100G
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan 97%
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Melting Pt: 132…133,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003051
CAS-Nummer: 7688-25-7