3-Methoxypropionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxypropanoic acid
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 303 CHF
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionsäure
3-Methoxypropionsäure
Formel: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
Siedepunkt: 116 °C
Dichte: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042654
CAS-Nummer: 2544-06-1