9-Hydroxynonanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315586-1G OR315586-250MG OR315586-5G
APOSOR315586-1GEA 80.1 CHF
APOSOR315586-1G APOSOR315586-250MG APOSOR315586-5G
9-Hydroxynonanoic acid 95%
9-Hydroxynonanoic acid
Formel: C₉H₁₈O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792445
CAS-Nummer: 3788-56-5