1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl-methansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl Methanesulphonate, 1-Benzhydrylazetidin-3-yl methanesulphonate, 1-(Diphenylmethyl)-3-(methanesulphonyloxy)azetidine, 1-Benzhydryl-3-(methanesulphonyloxy)azetidine
OR315570-100G
APOSOR315570-100GEA 145 CHF
APOSOR315570-100G
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl-methansulfonat 97%
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate
Formel: C₁₇H₁₉NO₃S
MW: 317,40 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159216
CAS-Nummer: 33301-41-6