1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR315519-1G OR315519-250MG OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA 747 CHF
APOSOR315519-1G APOSOR315519-250MG APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Formel: C₆H₅BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657513
CAS-Nummer: 3199-50-6