1-Brom-2,2-dimethoxypropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315506-25G
APOSOR315506-25GEA 90.5 CHF
APOSOR315506-25G
1-Brom-2,2-dimethoxypropan 97%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Formel: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
MW: 183,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000208
CAS-Nummer: 126-38-5