Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR315500-1G
OR315500-5G
APOSOR315500-1GEA
213
CHF
APOSOR315500-1G
APOSOR315500-5G
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide 95%
Tetrahydro-3-furanylmethyl bromide
Formel:
C₅H₉BrO MW: 165.04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234790 CAS-Nummer: 165253-29-2 |