Trioctylphosphin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: TOP, Tri-n-octylphosphine
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 117 CHF
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphin 98%
Trioctylphosphin
Formel: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Siedepunkt: 175 °C/0.3mmHg
Melting Pt: 48
Dichte: 0.831 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015298
CAS-Nummer: 4731-53-7
UN: 1760
ADR: 8 II