Tris(4-methoxyphenyl)phosphin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 105 CHF
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphin 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Melting Pt: 131…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014896
CAS-Nummer: 855-38-9