4,4'-Dibromotriphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315393-1G OR315393-5G
APOSOR315393-1GEA 25.8 CHF
APOSOR315393-1G APOSOR315393-5G
4,4'-Dibromotriphenylamine
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formel: C₁₈H₁₃Br₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060104
CAS-Nummer: 81090-53-1