Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5-cyanoindole-2-carboxylate
OR315362-1G OR315362-5G
APOSOR315362-1GEA 115 CHF
APOSOR315362-1G APOSOR315362-5G
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Ethyl-5-cyanoindole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04966999
CAS-Nummer: 105191-13-7