1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
OR315339-5G
APOSOR315339-5GEA
173
CHF
APOSOR315339-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₃ MW: 230,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11579803 CAS-Nummer: 392331-66-7 |