Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315330-1G
OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA
26.2
CHF
APOSOR315330-1G
APOSOR315330-5G
Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Siedepunkt: 160 °C Melting Pt: 28 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07800315 CAS-Nummer: 42122-75-8 |