(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 85.4 CHF
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 98 °C/20.25mmHg
Dichte: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064264
CAS-Nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III