(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315293-1G OR315293-5G
APOSOR315293-1GEA 25.8 CHF
APOSOR315293-1G APOSOR315293-5G
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon 97%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010845
CAS-Nummer: 77943-39-6