(2S)-2-Oxiranylmethyl-3-nitrobenzolsulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
OR315284-100G
APOSOR315284-100GEA 136 CHF
APOSOR315284-100G
(2S)-2-Oxiranylmethyl-3-nitrobenzolsulfonat 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Melting Pt: 63…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064582
CAS-Nummer: 115314-14-2