(−)-2,3-O-Isopropyliden-L-Weinsäure-dimethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 312 CHF
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
(−)-2,3-O-Isopropyliden-L-Weinsäure-dimethylester
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formel: C₉H₁₄O₆
Siedepunkt: 150 °C/19mmHg
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066218
CAS-Nummer: 37031-29-1