4-Chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR315215-5GEA 103 CHF
APOSOR315215-5G APOSOR315215-1G
4-Chlor-2-methoxypyridin
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Melting Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738656
CAS-Nummer: 72141-44-7