2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315199-100G OR315199-25G OR315199-5G
APOSOR315199-100GEA 957 CHF
APOSOR315199-100G APOSOR315199-25G APOSOR315199-5G
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Formel: C₆H₆N₂O₅
Melting Pt: 272…277 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216919
CAS-Nummer: 205692-63-3