Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR315142-1GEA 130 CHF
APOSOR315142-1G APOSOR315142-5G
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234647
CAS-Nummer: 159326-68-8