4,6-Dibromodibenzothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR315130-1G
OR315130-250MG
OR315130-5G
OR315130-25G
APOSOR315130-1GEA
27.6
CHF
APOSOR315130-1G
APOSOR315130-250MG
APOSOR315130-5G
APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formel:
C₁₂H₆Br₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18451473 CAS-Nummer: 669773-34-6 |